Ácido 2-formil-3-tiofenborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
L15195.03
L15195.06
L15195.03EA
69.8
EUR
L15195.03
L15195.06
Ácido 2-formil-3-tiofenborónico ≥97%
Ácido 2-formil-3-tiofenborónico
Purity: 97%
CAS No.: 4347-31-3
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 4393584
MDL No.: MFCD01075678
Formula:
C₅H₅BO₃S MW: 155.97 g/mol Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD01075678 Núm. CAS: 4347-31-3 |