Ácido 3-formil-2-tiofenborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L15196.03 L15196.06
L15196.03EA 179 EUR
L15196.03 L15196.06
Ácido 3-formil-2-tiofenborónico ≥97%
Ácido 3-formil-2-tiofenborónico
Purity: 97% CAS No.: 17303-83-2 Molecular Formula: C5H5BO3S Formula Weight: 155.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 4387740 MDL No.: MFCD01075679
Formula: C₅H₅BO₃S
Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.)
Número MDL: MFCD01075679
Núm. CAS: 17303-83-2