Nitrito de terc-butilo tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L16135.14
L16135.22
L16135.14EA
45.4
EUR
L16135.14
L16135.22
Nitrito de terc-butilo tech. 90%, grado técnico
Nitrito de terc-butilo
Purity: 90%
CAS No.: 540-80-7
Molecular Formula: (CH3)3CONO
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -23°(-9°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Sweet
Boiling Point: 61-63°
Beilstein Reference: 1209339
Merck Reference: 14,1583
UN No.: 2351
MDL No.: MFCD00002055
Formula:
C₄H₉NO₂ Pto. Ebullición: 61…63 °C Densidad: 0,867 Pto. de inflamación: –23 °C (–9 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002055 Núm. CAS: 540-80-7 EINECS: 208-757-0 UN: 2351 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1583 |