(R)-(+)-α-Etilbencilamina ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
L16319.06
L16319.14
L16319.03
L16319.06EA
68.5
EUR
L16319.06
L16319.14
L16319.03
(R)-(+)-α-Etilbencilamina ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-α-Etilbencilamina
Purity: 99+%
CAS No.: 3082-64-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Melting Point: -69°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 3029904
Optical Rotation: +20° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00083057
Formula:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Pto. Ebullición: 205 °C Pto. de fusión: –69 °C Densidad: 0,930 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083057 Núm. CAS: 3082-64-2 UN: 2735 ADR: 8,III |