(S)-(-)-4-Metoxi-α-metilbencilamina ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
L16322.06 L16322.14 L16322.03
L16322.06EA 81.2 EUR
L16322.06 L16322.14 L16322.03
(S)-(-)-4-Metoxi-α-metilbencilamina ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Metoxi-α-metilbencilamina
Purity: 99+% CAS No.: 41851-59-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -20° Boiling Point: 65°/0.38mm Beilstein Reference: 3196456 Optical Rotation: -34° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671660
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 65 °C (0,38 mmHg)
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 1,020
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671660
Núm. CAS: 41851-59-6
UN: 2735
ADR: 8,III