(S)-(-)-3-Metoxi-α-metilbencilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L16324.06 L16324.14 L16324.03
L16324.06EA 101 EUR
L16324.06 L16324.14 L16324.03
(S)-(-)-3-Metoxi-α-metilbencilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-3-Metoxi-α-metilbencilamina
Purity: 99+% CAS No.: 82796-69-8 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5335 Melting Point: 5° Boiling Point: 66°/0.38mm Optical Rotation: -27° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671656
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 66 °C (0,38 mmHg)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,023
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671656
Núm. CAS: 82796-69-8
UN: 2735
ADR: 8,III