Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
L17456.03
L17456.06
L17456.03EA
29.4
EUR
L17456.03
L17456.06
Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico ≥98%
Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico
Purity: 98+%
CAS No.: 168618-42-6
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 8309529
Formula:
C₇H₉BO₂S MW: 168.02 g/mol Pto. de fusión: ∼ 160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318165 Núm. CAS: 168618-42-6 |