(R)-(+)-4-Cloro-α-metilbencilamina 97%, ee 98%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19119.03
L19119.06
L19119.03EA
45.1
EUR
L19119.03
L19119.06
(R)-(+)-4-Cloro-α-metilbencilamina 97%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Cloro-α-metilbencilamina
Purity: 97%
CAS No.: 27298-99-3
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.5418
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2412317
Optical Rotation: +31° (neat)
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00671639
Formula:
C₈H₁₀ClN Pto. Ebullición: 232 °C Densidad: 1,110 Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671639 Núm. CAS: 27298-99-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |