Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
10010219-5 10010219-10 10010219-50
CAYM10010219-5EA 47.3 EUR
CAYM10010219-5 CAYM10010219-10 CAYM10010219-50
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Número MDL: MFCD00003998
Núm. CAS: 82-76-8
EINECS: 201-438-7