Ácido 2,3-dimetilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10383.06
A10383.14
A10383.22
A10383.06EA
52.8
EUR
A10383.06
A10383.14
A10383.22
Ácido 2,3-dimetilbenzoico ≥98%
Ácido 2,3-dimetilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 603-79-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 143-147°
Beilstein Reference: 971590
MDL No.: MFCD00002479
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 282 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 143…147 °C Densidad: 1,283 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002479 Núm. CAS: 603-79-2 EINECS: 210-058-0 |