Ácido 2,4-dimetilbenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
160320100 160320500
ACRO160320100EA 49.1 EUR
ACRO160320100 ACRO160320500
Ácido 2,4-dimetilbenzoico 98%
Ácido 2,4-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 267 °C (727 mmHg)
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002480
Núm. CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %