Ácido 2,4-dimetilbenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10589.09
A10589.18
A10589.09EA
43.6
EUR
A10589.09
A10589.18
Ácido 2,4-dimetilbenzoico 97%
Ácido 2,4-dimetilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 611-01-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 154°(309°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 267°/727mm
Beilstein Reference: 971589
MDL No.: MFCD00002480
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 267 °C (727 mmHg) Pto. de fusión: 124…126 °C Pto. de inflamación: 154 °C (309 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002480 Núm. CAS: 611-01-8 EINECS: 210-246-2 |