Lidocaina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
L0156-25G L0156-500G L0156-100G
TCIAL0156-25GEA 51 EUR
TCIAL0156-25G TCIAL0156-500G TCIAL0156-100G
Lidocaina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Lidocaina
Formula: C₁₄H₂₂N₂O
Pto. Ebullición: 182°C
Número MDL: MFCD00026733
Núm. CAS: 137-58-6
EINECS: 205-302-8
Índice Merck: 14,05482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0d86ad5c057bb82881fa68cad9cc0a023427b1a&vid=e0d86ad5c057bb82881fa68cad9cc0a023427b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency