Farnesol (mezcla de isómeros), clear, colourless liquid
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
0210168080 0210168005 0210168025
ICNA0210168080EA 198 EUR
ICNA0210168080 ICNA0210168005 ICNA0210168025
Farnesol (mezcla de isómeros), clear, colourless liquid
Farnesol (mezcla de isómeros)
Farnesol is a polyprenyl alcohol found in plant essential oils. It is an inducer of apoptosis in cell cultures.
Formula: C₁₅H₂₆O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002918
Núm. CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard