Ácido 2,5-dimetilbenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
160330100 160330500
ACRO160330100EA 63.2 EUR
ACRO160330100 ACRO160330500
Ácido 2,5-dimetilbenzoico 98%
Ácido 2,5-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 268 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 131…135 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002482
Núm. CAS: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %