Ácido 2,5-dibromobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15077.06
A15077.14
A15077.22
A15077.06EA
86.3
EUR
A15077.06
A15077.14
A15077.22
Ácido 2,5-dibromobenzoico ≥98%
Ácido 2,5-dibromobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 610-71-9
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 1868193
Formula:
C₇H₄Br₂O₂ MW: 279,92 g/mol Pto. de fusión: 153…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016494 Núm. CAS: 610-71-9 EINECS: 210-234-7 |