Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros) Stabilised, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Isoamyl nitrite
Estabilización: K2CO3
MQ200
1.01245.0250 1.01245.2500
1.01245.0250EA 311 EUR
1.01245.0250 1.01245.2500
Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros) Stabilised, Sigma-Aldrich®
Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros)
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002057
Núm. CAS: 110-46-3
EINECS: 203-770-8
UN: 1113
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 117.15 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C (1013 hPa)
Flash Point -18 °C
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Synonyms iso-Amyl nitrite, iso-Pentyl nitrite, Nitrous acid isoamyl ester
Hill Formula C5H11NO2