Benzoína, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01776.0250
8.01776.1000
8.01776.0250EA
45.4
EUR
8.01776.0250
8.01776.1000
Benzoína, Sigma-Aldrich®
Benzoína
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004496 Núm. CAS: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 132 - 134 °C |
Molar Mass | 212.24 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Boiling Point | 344 °C (1023 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (136 °C) |