Etanolamina clorhidrato
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20063.0100 8.20063.0500
8.20063.0100EA 36.7 EUR
8.20063.0100 8.20063.0500
Etanolamina clorhidrato
Etanolamina clorhidrato
Formula: C₂H₈ClNO
MW: 97.54 g/mol
Número MDL: MFCD00012892
Núm. CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
Molar Mass 97.54 g/mol