Cloruro de 2-cloroetilamonio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20265.0100 8.20265.0250
8.20265.0100EA 39.5 EUR
8.20265.0100 8.20265.0250
Cloruro de 2-cloroetilamonio, Sigma-Aldrich®
Cloruro de 2-cloroetilamonio
Formula: C₂H₇Cl₂N
MW: 115.99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012887
Núm. CAS: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5666 g/l (20 °C)
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 115.99 g/mol
Bulk Density 750 - 850 kg/m3
pH 2 - 3 (5666 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
Hill Formula C2H7Cl2N
Chemical Formula ClCH2CH2NH2 * HCl