Nitrito de pentilo (mezcla de isómeros), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Amyl Nitrite, Pentyl Nitrite
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20966.0005 8.20966.0250
8.20966.0005EA 30.8 EUR
8.20966.0005 8.20966.0250
Nitrito de pentilo (mezcla de isómeros), Sigma-Aldrich®
Nitrito de pentilo (mezcla de isómeros)
Formula: C₅H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036132
Núm. CAS: 463-04-7
EINECS: 207-332-7
UN: 1113
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,01617
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 117.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C