Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
8.53003.0100 8.53003.0025
04-12-0010-100EA 95.6 EUR
04-12-0010-100 04-12-0010-25
Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Número MDL: MFCD00037324
Núm. CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3