(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
8.52017.0100 8.52017.0025
04-12-1031-100EA 68.2 EUR
04-12-1031-100 04-12-1031-25
(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo)
(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo)
Formula: C₂₀H₁₉NO₄
Número MDL: MFCD00037122
Núm. CAS: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0