(R)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: N-Fmoc-D-proline
8.52149.0025 8.52149.0005
04-13-1031-25EA 223 EUR
04-13-1031-25 04-13-1031-5
(R)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo)
(R)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo)
Formula: C₂₀H₁₉NO₄
Número MDL: MFCD00077067
Núm. CAS: 101555-62-8