Ácido clorhídrico 6 mol/l (6 N)
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MC309380.1000
MC309380.2500
MC309380.5000
MC309380.9010
MC309380.5010
PRLSMC309380.1000EA
0
EUR
PRLSMC309380.1000
PRLSMC309380.2500
PRLSMC309380.5000
PRLSMC309380.9010
PRLSMC309380.5010
Ácido clorhídrico 6 mol/l (6 N)
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl MW: 36.46 g/mol Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...