Ácido clorhídrico 0.01 mol/l (0.01 N) solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
H20011 H20015
REGEH20011EA 60 EUR
REGEH20011 REGEH20015
Ácido clorhídrico 0.01 mol/l (0.01 N) solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III