Ácido 2,6-dimetilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15014.03
A15014.06
A15014.14
A15014.03EA
45.5
EUR
A15014.03
A15014.06
A15014.14
Ácido 2,6-dimetilbenzoico ≥98%
Ácido 2,6-dimetilbenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 632-46-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 114-117°
Beilstein Reference: 1863791
MDL No.: MFCD00002483
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 155…160 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 114…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002483 Núm. CAS: 632-46-2 EINECS: 211-177-0 |