Ácido clorhídrico 0.05 M (0.05 N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35320-1L 35320-6X1L
35320-1LEA 42.8 EUR
35320-1L 35320-6X1L
Ácido clorhídrico 0.05 M (0.05 N) solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective