Ácido 3,4-dimetilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A19260.14
A19260.22
A19260.36
A19260.14EA
51.3
EUR
A19260.14
A19260.22
A19260.36
Ácido 3,4-dimetilbenzoico ≥98%
Ácido 3,4-dimetilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 619-04-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 907267
MDL No.: MFCD00002524
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 164…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002524 Núm. CAS: 619-04-5 EINECS: 210-576-7 |