3-Aminobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
A1431-25G A1431.0005 A1431-5G
TCIAA1431-25GEA 89 EUR
TCIAA1431-25G TCIAA1431.0005 TCIAA1431-5G
3-Aminobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminobenzylamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00078355
Núm. CAS: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7b7d3ffd56fbf1f981dae37285e756bbf2cbf59&vid=e7b7d3ffd56fbf1f981dae37285e756bbf2cbf59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C