Cloruro de bencilhexadecildimetilamonio ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B0237-25G B0237-500G
TCIAB0237-25GEA 40 EUR
TCIAB0237-25G TCIAB0237-500G
Cloruro de bencilhexadecildimetilamonio ≥97.0% (by HPLC)
Cloruro de bencilhexadecildimetilamonio
Formula: C₂₅H₄₆ClN
Número MDL: MFCD00011625
Núm. CAS: 122-18-9
EINECS: 204-526-3
Índice Merck: 14,02017
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8348a129b257d87e0d6ba485db95e39de2e44b8e&vid=e185b133dbff435a1610fb4b384e02e2dfae8577&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 95.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 7.0 %