ε-Caprolactama ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0203-25G C0203-500G
TCIAC0203-25GEA 16 EUR
TCIAC0203-25G TCIAC0203-500G
ε-Caprolactama ≥99.0% (por GC)
ε-Caprolactama
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 267°C
Número MDL: MFCD00006936
Núm. CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Índice Merck: 14,01761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=292ab0d36fad5c3d1e265933e35027b0442a8e7f&vid=292ab0d36fad5c3d1e265933e35027b0442a8e7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency