4-Isopropoxianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0399-25G I0399-5G I0399-100G
TCIAI0399-25GEA 118 EUR
TCIAI0399-25G TCIAI0399-5G TCIAI0399-100G
4-Isopropoxianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Isopropoxianilina
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD00059188
Núm. CAS: 7664-66-6
EINECS: 231-636-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc4ecf59627cba8d21a59f232cf0935086f15ef&vid=3dc4ecf59627cba8d21a59f232cf0935086f15ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %