Bromuro de 4-nitrofenetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0591-25G N0591-100G
TCIAN0591-25GEA 76 EUR
TCIAN0591-25G TCIAN0591-100G
Bromuro de 4-nitrofenetilo ≥98.0% (por GC)
Bromuro de 4-nitrofenetilo
Formula: C₈H₈BrNO₂
Número MDL: MFCD00007386
Núm. CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d39e6ea864d9b9585175a5d39f4b686140c2aba&vid=7d39e6ea864d9b9585175a5d39f4b686140c2aba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity