Ácido 3,5-dimetilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11198.09 A11198.18 A11198.30
A11198.09EA 34.7 EUR
A11198.09 A11198.18 A11198.30
Ácido 3,5-dimetilbenzoico ≥98%
Ácido 3,5-dimetilbenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 499-06-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1072182 MDL No.: MFCD00002525
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002525
Núm. CAS: 499-06-9
EINECS: 207-876-5