Máscaras faciales para salas limpias, Kimtech™ M3
Proveedor: KIMBERLY CLARK
62451 62452
113-8143EA 238 EUR
113-8143 113-8144
Máscaras faciales para salas limpias, Kimtech™ M3
Máscaras Máscaras para salas limpias
Máscaras plisadas que proporcionan un filtrado de partículas probado para evitar la contaminación.
  • La unión térmica interior ofrece una gran comodidad y una óptima transpirabilidad
  • No contiene ni látex ni silicona a fin de reducir el riesgo de reacciones alérgicas como la irritación cutánea
  • Incorpora un puente para la nariz que ofrece una gran comodidad y minimiza la exposición
  • Capa exterior fabricada con polietileno perforado que no produce pelusas
  • Eficacia de filtrado de partículas: >96,9%
Envase: Doble embolsado para su uso en salas limpias.