2,5-Dicloro-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21344.14 B21344.22
B21344.14EA 65.7 EUR
B21344.14 B21344.22
2,5-Dicloro-p-xileno ≥98%
2,5-Dicloro-p-xileno
Purity: 98% CAS No.: 1124-05-6 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06Melting Point: 68-70° Boiling Point: 221-223° MDL No.: MFCD00000610
Formula: C₈H₈Cl₂
MW: 175.06 g/mol
Pto. Ebullición: 221…223 °C
Pto. de fusión: 68…70 °C
Densidad: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000610
Núm. CAS: 1124-05-6
EINECS: 214-387-0