α-Cloro-o-xileno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbenzyl chloride
110150250 110151000 110155000
ACRO110150250EA 26.5 EUR
ACRO110150250 ACRO110151000 ACRO110155000
α-Cloro-o-xileno 99%
α-Cloro-o-xileno
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Pto. Ebullición: 197…199 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000899
Núm. CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,10224
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %