α-Cloro-o-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylbenzyl chloride
A13448.22
A13448.36
A13448.22EA
61.7
EUR
A13448.22
A13448.36
α-Cloro-o-xileno ≥98%
α-Cloro-o-xileno
Purity: 98+%
CAS No.: 552-45-4
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Pungent
Melting Point: 2°
Boiling Point: 197-199°
Beilstein Reference: 386016
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000899
Formula:
C₈H₉Cl Pto. Ebullición: 197…199 °C Pto. de fusión: 2 °C Densidad: 1,081 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000899 Núm. CAS: 552-45-4 EINECS: 209-013-8 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 14,10091 |