α-Cloro-m-xileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
110160250
110161000
ACRO110160250EA
47.2
EUR
ACRO110160250
ACRO110161000
α-Cloro-m-xileno 98%
α-Cloro-m-xileno
Formula:
C₈H₉Cl Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa) Densidad: 1,064 g/cm³ Pto. de inflamación: 75 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000909 Núm. CAS: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 12,10224 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |