α-Cloro-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
A10784.14
A10784.22
A10784.36
A10784.14EA
33.9
EUR
A10784.14
A10784.22
A10784.36
α-Cloro-m-xileno ≥98%
α-Cloro-m-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 620-19-9
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Pungent
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 2040357
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000909
Formula:
C₈H₉Cl MW: 140.61 g/mol Pto. Ebullición: 195…196 °C Densidad: 1.066 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000909 Núm. CAS: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 UN: 3265 ADR: 8 II Índice Merck: 12,10224 |