Frascos, fondo redondo, con dos conexiones laterales inclinadas y juntas de tierra estándar, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
241882703 241883605 241884301 241885306
SCOT241882703EA 72.9 EUR
SCOT241882703 SCOT241883605 SCOT241884301 SCOT241885306
Frascos, fondo redondo, con dos conexiones laterales inclinadas y juntas de tierra estándar, DURAN®
Matraces Matraces de fondo redondo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que le otorga una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • Estándar USP
Con área de etiquetado blanca mate.