4-terc-Butil-α-clorotolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
345490050 345490250
ACRO345490050EA 40.9 EUR
ACRO345490050 ACRO345490250
4-terc-Butil-α-clorotolueno 97%
4-terc-Butil-α-clorotolueno
Formula: C₁₁H₁₅Cl
Pto. Ebullición: 98…103 °C (7 mmHg)
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000918
Núm. CAS: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %