α-Cloro-p-xileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110171000 110175000
ACRO110171000EA 54.7 EUR
ACRO110171000 ACRO110175000
α-Cloro-p-xileno 98%
α-Cloro-p-xileno
Formula: C₈H₉Cl
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000919
Núm. CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,10224
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %