α-Cloro-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
A17183.14
A17183.30
A17183.14EA
27.8
EUR
A17183.14
A17183.30
α-Cloro-p-xileno ≥98%
α-Cloro-p-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 104-82-5
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Pungent
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 507387
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000919
Formula:
C₈H₉Cl MW: 140.61 g/mol Pto. Ebullición: 199…201 °C Pto. de fusión: 4…6 °C Densidad: 1.064 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000919 Núm. CAS: 104-82-5 EINECS: 203-241-1 UN: 3265 ADR: 8 II Índice Merck: 12,10224 |