Buretas automáticas, patrón Schilling, franja Schellbach, LaboPlast®.
Proveedor: BURKLE
9695-1005 9695-1010 9695-1015 9695-1050 9695-1025
BURK9695-1005EA 83.2 EUR
BURK9695-1005 BURK9695-1010 BURK9695-1015 BURK9695-1050 BURK9695-1025
Buretas automáticas, patrón Schilling, franja Schellbach, LaboPlast®.
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase B.
  • Ajustado para Ex
  • Graduación en anillo azul, franja de Schellbach
  • Dosificación precisa mediante el botón de presión, valoración fina exacta con el microtornillo y chorro de descarga preciso
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certificaciones: Graduación según la categoría B (Tolerancias según DIN EN ISO 385).