2-Cloro-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene
A17867.14
A17867.22
A17867.36
A17867.14EA
72.9
EUR
A17867.14
A17867.22
A17867.36
2-Cloro-m-xileno ≥98%
2-Cloro-m-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 6781-98-2
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5270
Melting Point: -36°
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 2040954
MDL No.: MFCD00000565
Formula:
C₈H₉Cl MW: 140.61 g/mol Pto. Ebullición: 182…183 °C Pto. de fusión: –36 °C Densidad: 1.061 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000565 Núm. CAS: 6781-98-2 EINECS: 229-843-4 |