α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-3-(trifluorometil)benceno
A16253.06 A16253.14 A16253.22
A16253.06EA 36 EUR
A16253.06 A16253.14 A16253.22
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno ≥98%
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno
Purity: 98% CAS No.: 705-29-3 Molecular Formula: C8H6ClF3 Formula Weight: 194.59 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4645 Odour: Pungent Boiling Point: 68-70°/12mm Beilstein Reference: 743242 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000908
Formula: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,254
Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000908
Núm. CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 3265
ADR: 8,III