α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Bis(trifluorometil)benceno, α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno
A11360.0B
A11360.18
A11360.30
A11360.0BEA
353
EUR
A11360.0B
A11360.18
A11360.30
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98%
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Purity: 98+%
CAS No.: 402-31-3
Molecular Formula: C8H4F6
Formula Weight: 214.11
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Aromatic
Melting Point: -35°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 2052589
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000392
Formula:
C₈H₄F₆ MW: 214.11 g/mol Pto. Ebullición: 115…117 °C Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 1.378 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000392 Núm. CAS: 402-31-3 EINECS: 206-939-4 UN: 1993 ADR: 3 III |