2-Fluoro-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
A10424.06
A10424.14
A10424.06EA
65.2
EUR
A10424.06
A10424.14
2-Fluoro-m-xileno ≥98%
2-Fluoro-m-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 443-88-9
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1857413
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039215
Formula:
C₈H₉F MW: 124.16 g/mol Pto. Ebullición: 147…148 °C Densidad: 0.988 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039215 Núm. CAS: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN: 1993 ADR: 3 III |